Orders LinkContactUsLinkComponent
Hygromycin B
Glass bottle for solids, 1 g
Catalog # CAYM14291-1
Toxique
Corrosif
Santé
Supplier:   Cayman Chemical
Hygromycin B
Catalog # CAYM14291-1
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  31282-04-9
Hygromycin B
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Number:  31282-04-9
Price
208,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
  • Numéro CAS:31282-04-9
  • Formule:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
  • Numéro MDL:MFCD06795479
  • Poids moléculaire:527.5 g/mol
  • Température de stockage:Koelkast
  • EINECS:250-545-5
  • UN:3462
  • ADR:6.1,I
Spécifications
Spécifications
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 g
Spécifications