Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromophenol blue
Glass bottle for solids, 50 g
Catalogus # CAYM14331-50
Leverancier:   Cayman Chemical
Bromophenol blue
Catalogus # CAYM14331-50
Leverancier:  Cayman Chemical
CAS-nummer:  115-39-9
Bromophenol blue
Glass bottle for solids, 50 g
CAS-nummer:  115-39-9
Price
142,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS-nummer:115-39-9
  • Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00005875
  • Molecular Weight:669.97 g/mol
  • Merck index:13,01429
  • Smelten Pt:273 °C
  • Dichtheid:1 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-086-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    50 g
Specificaties