Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
250 ml, 80 mm, 88,0×88,0×76 mm
Catalogus # RIXI2-UO-250-80
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
Catalogus # RIXI2-UO-250-80
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Ga naar:
Product Details & Documents
HDPE, natural.
- Rigid and shatter-proof
- Resistant to water, aqueous solutions and most chemicals
- Excellent water vapour resistance
- Ribbed sides for secure grip
Square or rectangular bottles with large filling opening for packaging and storage of liquids, powders and granulates.
Bestelinformatie: Screw caps must be ordered seperately.
Documents
RIXI2-E0-1000-40_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Capaciteit:250 ml
- Seq:22
- b×d×h:88,0×88,0×76 mm
- Ø inw. hals:80 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.