Orders LinkContactUsLinkComponent
Microhematocrietcapillairen, VITREX®
VITREX® Capillaries, plain (blue), 9 µl, 32 mm, 0,8 mm, 0,6 mm
Catalog # MODU160513
Supplier:   Vitrex Medical A/S
Microhematocrietcapillairen, VITREX®
Catalog # MODU160513
Supplier:  Vitrex Medical A/S
Microhematocrietcapillairen, VITREX®
Microhematocrietcapillairen, VITREX®
VITREX® Capillaries, plain (blue), 9 µl, 32 mm, 0,8 mm, 0,6 mm
Price
234,00 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Deze buizen worden vuurgepolijst geleverd aan het kleurgecodeerde uiteinde, dat moet worden afgedicht met de Sigillum Wax. Vuurpolijsten vermindert de slijtage van de centrifuge-afdichtingen.
  • Elke gehepariniseerde buis bevat ten minste 4 IE heparine zoals voorgeschreven door de norm
  • Buizen zijn verkrijgbaar in twee soorten verpakkingen: Dispenserflacons van elk 100 buizen voor hygiënische en eenvoudige bediening; en voordelige kartonnen dozen, die de transport- en handlingkosten verlagen
  • Sigillum Wax plaat (moet apart besteld worden) heeft 2 × 24 genummerde posities per paar, wat het gemakkelijk maakt om monsters te verzegelen en te vervoeren
  • De gelijkmatige waslaag zorgt voor een gelijkmatige afdichting
 : Conform DIN ISO 12 772.
Specifications
  • Ø uitw.:
    0,8 mm
  • Ø inw.:
    0,6 mm
  • Omschrijving:
    VITREX® Capillaries, plain (blue), 9 µl
  • Lengte:
    32 mm
  • Seq:
    15
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • MODU140013
    Sigillum wax plate, with 24 numbered positions, 1,16×86 mm (Ø×L)
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 54,30 €