Multi-position heaters, behrotest®
Four positions for flasks, HB 4 with controllable heating points, power 1440 W, with Ø 94 mm and weight ~15,1 kg, 1440 W, With 4 plates, 530×320×740 mm
Catalogus # BEHRB00247310
Leverancier: BEHR
Ga naar:
Product Details & Documents
Multi-position hotplates with protective metal grills. Maximum plate temperature is 400 °C.
- Individually adjustable heating controls and indicator lights
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Verwarmingsvermogen:1440 W
- Omschrijving:Four positions for flasks, HB 4 with controllable heating points, power 1440 W, with Ø 94 mm and weight ~15,1 kg
- Seq:01
- b×d×h:530×320×740 mm
- Type:With 4 plates
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Brackets for HB 6, with 6 support rodsBrackets for HB 6, with 6 support rodsBEHRB00217700HB 6Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 420,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.