Multi-position heaters, behrotest®
Six positions for flasks, HB 6 with controllable heating points, power 2160 W, with Ø 94 mm and weight ~19,8 kg, 2160 W, With 6 plates, 760×320×740 mm
Catalog # BEHRB00217698
Supplier: BEHR
Jump to:
Product Details & Documents
Multi-position hotplates with protective metal grills. Maximum plate temperature is 400 °C.
- Individually adjustable heating controls and indicator lights
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specifications
- Verwarmingsvermogen:2160 W
- Omschrijving:Six positions for flasks, HB 6 with controllable heating points, power 2160 W, with Ø 94 mm and weight ~19,8 kg
- Seq:02
- b×d×h:760×320×740 mm
- Type:With 6 plates
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.