Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Lid, LDPE, for rectangular tanks, 100 L
Catalogus # BURK3440-1001
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Specificaties
- Omschrijving:Lid, LDPE, for rectangular tanks, 100 L
- Seq:26
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Container thread ¾" for cylindrical containersContainer thread ¾" for cylindrical containersBURK3440-0034Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 213,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.