Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Microchirurgische mesjes, Feather®
Microchirurgische mesjes, Feather®
Microchirurgische mesjes, K-5600, speervormig (niet-geslepen kant van het mesje kan gebruikt worden als spatel), voor micro-incisies, Roestvrij staal, 0,38 mm
Catalogus # FEAT200600560
Leverancier:   PFM Medical GmbH
Microchirurgische mesjes, Feather®
Catalogus # FEAT200600560
Leverancier:  PFM Medical GmbH
Microchirurgische mesjes, Feather®
Microchirurgische mesjes, K-5600, speervormig (niet-geslepen kant van het mesje kan gebruikt worden als spatel), voor micro-incisies, Roestvrij staal, 0,38 mm
Price
305,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Deze roestvrijstalen precisiemesjes maken deel uit van een microchirurgisch systeem van verwisselbare mesjes en heften voor flexibele en efficiënte werkzaamheden.
  • Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal met de zeer nauwkeurige slijptechnologie
  • De geoptimaliseerde slijptechnologie en de zorgvuldig geselecteerde materialen produceren consistente, ultrascherpe snijkanten
  • De consistente incisie minimaliseert het risico op weefselbeschadiging tijdens de incisie
  • De mesjes zijn gesteriliseerd met gammastraling en kunnen onmiddellijk na het openen van de verpakking gebruikt worden
  • De bescherming (geleider mesje) voorkomt schade aan het onderliggende weefsel tijdens incisies (alleen geldig voor sommige mesjes)
  • Heften zijn gemaakt van titaniumlegering
Ordering information: Mesjes en heften moeten afzonderlijk besteld worden.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Microchirurgische mesjes, K-5600, speervormig (niet-geslepen kant van het mesje kan gebruikt worden als spatel), voor micro-incisies
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Dikte:
    0,38 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.