Formaldehyde 4%, pink, Q Path®, buffered
Pot, 5 ml in 20 ml plastic pot, 102
Roze formaline fixatief voor weefselmonsters, klaar voor gebruik. Potjes kunnen gebruikt worden voor opslag en transport.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan formaline 10%
: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
- :50-00-0
- :CH₂O
- :MFCD00003274
- :30.03 g/mol
- :1,013 g/cm³ (20 °C)
- :Kamertemperatuur
- :200-001-8
- Appearance:Pink liquid
- Test formaldehyde:Passes test
- Density (20/4):1,012 - 1,014
- pH (20°C):6,8 - 7,2
- Verpakking:Pot
- VPE:102
- Info VPE:5 ml in 20 ml plastic pot



