Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Formalin 10%, Q Path®, buffered

Formalin 10%, Q Path®, buffered

Pot, 5 ml in a 20 ml plastic pot, 102
Catalogus # VWRSFOR0022A950078
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   VWR Collection
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Catalogus # VWRSFOR0022A950078
Leverancier:  VWR Collection
CAS-nummer:  50-00-0
Formalin 10%, Q Path®, buffered

Pot, 5 ml in a 20 ml plastic pot, 102

CAS-nummer:  50-00-0
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 102 ST
Product Details & Documents

Formaline gebruiksklaar fixeermiddel voor weefselmonsters. Voor opslag kunnen potten en emmers worden gebruikt.

Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan Formaline 10%

Synoniemen:  Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
  • CAS-nummer:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • MDL-nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Dichtheid:1,013 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-001-8
Specificaties

Specificatie testresultaten

  • Verschijning:
    Kleurloze vloeistof
  • Test formaldehyde:
    Voldoet aan de test
  • Dichtheid (20/4):
    1.012 - 1.014
  • pH (20°C):
    6,8 - 7,2

Specificaties

  • Verpakking:
    Pot
  • VPE:
    102
  • Info VPE:
    5 ml in a 20 ml plastic pot

Specificaties

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.