Formalin 10%, Q Path®, buffered
Pot, 80 ml in a 150 ml plastic pot, 32
Supplier: VWR Collection
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Catalog # VWRSFOR0152A950078
Supplier: VWR Collection
CAS Number: 50-00-0
Jump to:
Product Details & Documents
Formaline gebruiksklaar fixeermiddel voor weefselmonsters. Voor opslag kunnen potten en emmers worden gebruikt.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan Formaline 10%
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
- CAS Number:50-00-0
- Formula:CH₂O
- MDL Number:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03 g/mol
- Density:1,013 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Kamertemperatuur
- EINECS:200-001-8
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specification Test Results
- Verschijning:Kleurloze vloeistof
- Test formaldehyde:Voldoet aan de test
- Dichtheid (20/4):1.012 - 1.014
- pH (20°C):6,8 - 7,2
Specifications
- Verpakking:Pot
- VPE:32
- Info VPE:80 ml in a 150 ml plastic pot
Specifications