Formalin 10%, Q Path®, buffered
Pot, 25 ml in a 60 ml plastic pot, 50
Leverancier: VWR Collection
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Catalogus # VWRSFOR0061A600053
Leverancier: VWR Collection
CAS-nummer: 50-00-0
Ga naar:
Product Details & Documents
Formaline gebruiksklaar fixeermiddel voor weefselmonsters. Voor opslag kunnen potten en emmers worden gebruikt.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan Formaline 10%
Synoniemen: Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
- CAS-nummer:50-00-0
- Formule:CH₂O
- MDL-nummer:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03 g/mol
- Dichtheid:1,013 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-001-8
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Verschijning:Kleurloze vloeistof
- Test formaldehyde:Voldoet aan de test
- Dichtheid (20/4):1.012 - 1.014
- pH (20°C):6,8 - 7,2
Specificaties
- Verpakking:Pot
- VPE:50
- Info VPE:25 ml in a 60 ml plastic pot