Formalin 10%, Q Path®, buffered
Pot, 25 ml in a 60 ml plastic pot, 50
Formaline gebruiksklaar fixeermiddel voor weefselmonsters. Voor opslag kunnen potten en emmers worden gebruikt.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan Formaline 10%
: Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
- :50-00-0
- :CH₂O
- :MFCD00003274
- :30.03 g/mol
- :1,013 g/cm³ (20 °C)
- :Kamertemperatuur
- :200-001-8
- Verschijning:Kleurloze vloeistof
- Test formaldehyde:Voldoet aan de test
- Dichtheid (20/4):1.012 - 1.014
- pH (20°C):6,8 - 7,2
- Verpakking:Pot
- VPE:50
- Info VPE:25 ml in a 60 ml plastic pot