Orders LinkContactUsLinkComponent
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Pot, 25 ml in a 60 ml plastic pot, 50
  VWRSFOR0061AB11045
Formalin 10%, Q Path®, buffered
  VWRSFOR0061AB11045
 :  50-00-0
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Pot, 25 ml in a 60 ml plastic pot, 50
 :  50-00-0
1 * 50 ST
Formaline gebruiksklaar fixeermiddel voor weefselmonsters. Voor opslag kunnen potten en emmers worden gebruikt.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan Formaline 10%
 :  Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
  •  :50-00-0
  •  :CH₂O
  •  :MFCD00003274
  •  :30.03 g/mol
  •  :1,013 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :200-001-8
  • Verschijning:
    Kleurloze vloeistof
  • Test formaldehyde:
    Voldoet aan de test
  • Dichtheid (20/4):
    1.012 - 1.014
  • pH (20°C):
    6,8 - 7,2
  • Verpakking:
    Pot
  • VPE:
    50
  • Info VPE:
    25 ml in a 60 ml plastic pot