Cell strainers, EASYstrainer™
EASYstrainer for 50 ml tubes, 70 μm mesh size, blue
Catalogus # 734-3617
Leverancier: Greiner Bio-One
Cell strainers, EASYstrainer™
Catalogus # 734-3617
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
EASYstrainer™ is designed for fast and safe filtration of cell suspensions and primary cell isolates. The filter fits all standard 50 ml tubes and is available with filter mesh sizes of 40, 70 and 100 µm. The innovative design of EASYstrainer™ allows for secure aseptic handling with a reduced risk of contaminating the filtered cell suspension.
- Three colour-coded mesh sizes
- Fits all standard 50 ml tubes
- Handle and mantle surface for improved aseptic handling
- Venting slot for fast filtration and no liquid overspill
- Convenient blister pack (individually wrapped)
- Sterility: Sterile
Documents
89508-344
360 graden afbeeldingen
Specificaties
- Omschrijving:EASYstrainer for 50 ml tubes, 70 μm mesh size, blue
- Seq:02
- Cat. No.:734-3617
- Milieu certificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.