Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature indicating strips
Temperature indicating strips
60…82 °C
N° de catalogue SIMETC5025
Fournisseur:   Industrial Physics
Temperature indicating strips
N° de catalogue SIMETC5025
Fournisseur:  Industrial Physics
Temperature indicating strips
Temperature indicating strips
60…82 °C
Prix
35,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These temperature indicating strips are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine construction businesses. They are particularly useful for indicating temperatures of moving parts.
  • Self adhesive foils to measure maximum surface temperatures
  • Indicators change colour when marked temperature is reached and the change is irreversible
  • Highest temperature remains visible for months
Livraison: Series 5 and Series 8 contains 10 stickers per sheet.
Spécifications
  • Seq:
    02
  • Meetbereik:
    60…82 °C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.