Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 2.5
Catalogus # SIMEVF2195
Leverancier:   Industrial Physics
Viscosity flow cups
Catalogus # SIMEVF2195
Leverancier:  Industrial Physics
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 2.5
Price
190,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifications: AFNOR
Documents
Specificaties
  • Model:
    2.5
  • Omschrijving:
    Viscosity flow cup
  • Seq:
    01
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for ISO and AFNOR cups
    Temperature control jacket with tripod for ISO and AFNOR cups
    SIMEVF2068
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 621,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Driepoot (260 mm)
    Driepoot (260 mm)
    769-1150
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 215,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 29,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 83,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 86,60 €