Nessler reagent, tablets
DPD 1, 100 Tab.
Catalogus # LOVI511230BT
Leverancier: Lovibond
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
- CAS-nummer:7783-33-7
- MDL-nummer:MFCD00049656
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- VPE:100 Tab.
- Info VPE:DPD 1
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.