Orders LinkContactUsLinkComponent
Nessler reagent, tablets
Nessler reagent, tablets
DPD 1, 250 Tab.
Catalogus # LOVI511231BT
Leverancier:   Lovibond
Nessler reagent, tablets
Catalogus # LOVI511231BT
Leverancier:  Lovibond
CAS-nummer:  7783-33-7
Nessler reagent, tablets
Nessler reagent, tablets
DPD 1, 250 Tab.
CAS-nummer:  7783-33-7
Price
115,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 Tablet
Product Details & Documents
Synoniemen:  Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
  • CAS-nummer:7783-33-7
  • MDL-nummer:MFCD00049656
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 Tab.
  • Info VPE:
    DPD 1
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.