Formalin 10%, Q Path®, buffered
Plastic container, -, 5 L
Formaline klaar om fixatief te gebruiken voor weefsel stalen. Potjes en emmers kunnen gebruikt worden als opslag.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan Formaline 10%.
: Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
- :50-00-0
- :CH₂O
- :MFCD00003274
- :30.03 g/mol
- :1,013 g/cm³ (20 °C)
- :Kamertemperatuur
- :200-001-8
- Appearance:Colourless liquid
- Test formaldehyde:Passes test
- Density (20/4):1,012 - 1,014
- pH (20°C):6,8 - 7,2
- Verpakking:Plastic container
- VPE:5 L
- Info VPE:-