Formalin 10%, Q Path®, buffered
Pot, 30 ml in a 70 ml plastic pot, 50
Leverancier: VWR Chemicals
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Catalogus # FOR0070AF59001
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer: 50-00-0
Ga naar:
Product Details & Documents
Formaline klaar om fixatief te gebruiken voor weefsel stalen. Potjes en emmers kunnen gebruikt worden als opslag.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan Formaline 10%.
Synoniemen: Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
- CAS-nummer:50-00-0
- Formule:CH₂O
- MDL-nummer:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03 g/mol
- Dichtheid:1,013 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-001-8
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerCutsheet VWRQ10.07040WH0002.pdf Cutsheet VWRQ10.300150WH01.pdf Cutsheet VWRQFOR0070AF59001.pdf
Technical Drawing
FOR0070AF59001
Images 360
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Colourless liquid
- Test formaldehyde:Passes test
- Density (20/4):1,012 - 1,014
- pH (20°C):6,8 - 7,2
Specificaties
- Verpakking:Pot
- VPE:50
- Info VPE:30 ml in a 70 ml plastic pot