Orders LinkContactUsLinkComponent
Microcarriers, Corning®
Microcarriers, Corning®
Corning® Low Concentration Synthemax® II Microcarriers, 1×10 g vial
Catalogus # 734-2909
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Corning
Microcarriers, Corning®
Catalogus # 734-2909
Leverancier:  Corning
   Lage impact op de fabricage
Microcarriers, Corning®
Microcarriers, Corning®
Corning® Low Concentration Synthemax® II Microcarriers, 1×10 g vial
Price
260,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Corning® Microcarriers zijn ontworpen om bioprocessing opschaling te vereenvoudigen. De microcarriers zijn steriel, klaar om te gebruiken en beschikbaar in de verpakking van gesloten systemen om rechtstreeks met bioreactoren te gebruiken. Daarbovenop hebben de microcarriers een oppervlaktebehandeling voor verbeterde celhechting, om de opbrengst en levensvatbaarheid van de cellen te maximaliseren.
  • USP Klasse VI polystyreen materiaal zorgt voor een consistent platform
  • Beschikbaar met verschillende oppervlaktebehandelingen
  • Steriel (SAL 10⁻⁶)
  • Gecertificeerd pyrogeenvrij
  • Beschikbaar als oplossingen voor gesloten systemen
Corning® Microcarriers zijn beschikbaar met verschillende oppervlaktebehandelingen. Corning Synthemax® II substrate zorgt voor een synthetisch oppervlak op de microcarriers voor stamcelexpansie. Het wordt aanbevolen om Low Concentration voor MSC-toepassingen en High Concentration voor iPS-/ES-toepassingen te gebruiken. Corning CellBIND® oppervlaktebehandeling voegt zuurstof toe aan het oppervlak van de microdragers om de celhechting te verbeteren. Corning® Microcarriers met oppervlaktebehandeling met positieve lading of met collageen-coating zijn ook beschikbaar.
Parelgrootte: 125 naar 212 µm
Dichtheid: 1,026 ±0,0004 g/cm³
Oppervlakte: 360 cm²/g
Specificaties
  • Omschrijving:
    Corning® Low Concentration Synthemax® II Microcarriers, 1×10 g vial
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    734-2909
  • Milieu certificering:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 45 mm, MPC, voor 100 g microcarrier fles
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 45 mm, MPC, voor 100 g microcarrier fles
    734-2920
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 258,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 48 mm, mannelijk luer-lock, voor 500 g microcarrier fles
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 48 mm, mannelijk luer-lock, voor 500 g microcarrier fles
    734-2921
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 227,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 48 mm, MPC, voor 500 g microcarrier fles
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 48 mm, MPC, voor 500 g microcarrier fles
    734-2922
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 243,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 45 mm, mannelijk luer-lock, voor 100 g microcarrier fles
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 45 mm, mannelijk luer-lock, voor 100 g microcarrier fles
    734-2919
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 241,00 €