Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met cilindermembraan en PT1000, H 7381-T1000 VP, 2 - 13, −5...+80 °C, Glas, Gel, Keramisch, 12×120 mm, VP-plugkop
SCOI285090155
- Aansluiting:VP-plugkop
- Ø×L:12×120 mm
- Type:H 7381-T1000 VP
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met cilindermembraan en PT1000
- Materiaal:Glas
- Seq:11
- Diafragma:Keramisch
- Elektroliet:Gel
- Temperatuur:−5...+80 °C
- pH:2 - 13