Orders LinkContactUsLinkComponent
Inklapbare trap
Folding step with 2 rungs, 2, 2,40 m, 420 mm, 540×550×420 mm, 5 kg
Catalogus # 139-1020
Leverancier:   GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Inklapbare trap
Catalogus # 139-1020
Inklapbare trap
Inklapbare trap
Folding step with 2 rungs, 2, 2,40 m, 420 mm, 540×550×420 mm, 5 kg
Price
314,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Inklapbare trap met handgreep, stevige dubbele zijrails, gegroefde aluminium treden (205x360 mm).
  • Eenvoudig in te klappen
  • Antislip en robuust om veilig te werken
  • Afmeting 85 mm indien ingeklapt
 : GS-getest, in overeenstemming met de Europese norm DIN EN 14183. Gebruikshandleiding BGI 694 en de toepasselijke voorschriften voor de preventie van ongevallen.
Specificaties
  • Aant. treden:
    2
  • Omschrijving:
    Folding step with 2 rungs
  • Seq:
    01
  • b×d×h:
    540×550×420 mm
  • Werkbereik tot circa:
    2,40 m
  • Platform hoogte:
    420 mm
  • Gewicht:
    5 kg