Mob caps, PP
paars, 580 mm
Catalogus # 113-9204
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable mob caps made of PP. Ideal for use in non critical environments.
- With single latex-free elastic band
- Available in different colours
Gewicht: 10 - 12 g/m²
Verpakking: 100 pieces per polybag bag and 1000 pieces per carton.
Documents
CoC VWR Mob caps, PP.pdf
Verklaring van overeenstemming
Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Aanvullende productdetails
Specificaties
- Ø:580 mm
- Kleur:paars
- Seq:11
- Cat. No.:113-9204
- Kledingstuk toepassing:General Purpose
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.