Mob caps, PP
groen, 520 mm
Catalogus # 113-9196
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable mob caps made of PP. Ideal for use in non critical environments.
- With single latex-free elastic band
- Available in different colours
Gewicht: 10 - 12 g/m²
Verpakking: 100 pieces per polybag bag and 1000 pieces per carton.
Documents
CoC VWR Mob caps, PP.pdf
Verklaring van overeenstemming
Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Aanvullende productdetails
Specificaties
- Ø:520 mm
- Kleur:groen
- Seq:03
- Cat. No.:113-9196
- Kledingstuk toepassing:General Purpose
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.