Mob caps, PP
blauw, 520 mm
113-9195
Disposable mob caps made of PP. Ideal for use in non critical environments.
- With single latex-free elastic band
- Available in different colours
Gewicht: 10 - 12 g/m²
Emballage: 100 pieces per polybag bag and 1000 pieces per carton.
Documents
CoC VWR Mob caps, PP.pdf
Déclaration de conformité
Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Détails supplémentaires sur le produit
- Ø:520 mm
- Kleur:blauw
- Seq:02
- Cat. No.:113-9195
- Kledingstuk toepassing:General Purpose
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.