Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Mirrors, Magoptic

Mirrors, Magoptic

Mirror, with focal length of -100 mm, 40 mm
Catalogus # DIDAPOD608728
Leverancier:   DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Catalogus # DIDAPOD608728
Leverancier:  DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Mirrors, Magoptic

Mirror, with focal length of -100 mm, 40 mm

Price
7,88 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Mirrors used for enabling classroom experiments.

Specificaties
  • Omschrijving:
    Mirror, with focal length of -100 mm
  • Seq:
    02
  • Ø:
    40 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.