Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Mirrors, Magoptic

Mirrors, Magoptic

Mirror, with focal length of +100 mm, 40 mm
Catalog # DIDAPOD608724
Supplier:   DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Catalog # DIDAPOD608724
Supplier:  DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Mirrors, Magoptic

Mirror, with focal length of +100 mm, 40 mm

Price
7,88 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Mirrors used for enabling classroom experiments.

Specifications
  • Omschrijving:
    Mirror, with focal length of +100 mm
  • Seq:
    05
  • Ø:
    40 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.