Microscope objective lens mounts
Lens holder with X/Y adjustment
Catalogus # DIDAPOD060550
Leverancier: DIDALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
The objective holder allows precise positioning of a microscope objective according to the vertical and the horizontal.
- Both axes 2 mm each
- Holder is mounted on a 10 mm diameter rod
Specificaties
- Omschrijving:Lens holder with X/Y adjustment
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.