Orders LinkContactUsLinkComponent
Diode lasers, class II
Diode lasers, class II
Diode laser, red, Class II, 650 nm
Catalogus # DIDAPOD013133
Leverancier:   DIDALAB
Diode lasers, class II
Catalogus # DIDAPOD013133
Leverancier:  DIDALAB
Diode lasers, class II
Diode lasers, class II
Diode laser, red, Class II, 650 nm
Price
125,13 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Power slightly less than 1 mW
  • Homogenous and lightly divergent beam (3,2×7,1 mm at 10 metres)
  • Electronic device for constant power throughout its use
  • Polarized beam - ON / OFF switch
Levering: Laser provided on Ø 10 mm rod with mains power supply.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Diode laser, red, Class II
  • Golflengte:
    650 nm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.