Dip slides
Dipslide Dermatest, 10
Catalogus # LIOF50021
Leverancier: LIOFILCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
- ISO 18593
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- VPE:10
- Omschrijving:Dipslide Dermatest