Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder Spatulas
Powder Spatulas
Powder spatula, 10 g weight, 210 mm
Catalogus # USBE3284
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Powder Spatulas
Catalogus # USBE3284
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Powder Spatulas
Powder Spatulas
Powder spatula, 10 g weight, 210 mm
Price
3,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended powder spatula made of stainless steel. With one half-rounded and one flat end.
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • 9 mm width
Excellent chemical resistance. High temperature resistance.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Powder spatula, 10 g weight
  • Lengte:
    210 mm
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.