Disposable Post Mortem scalpels
PM40, with standard blade
Leverancier: SWANN MORTON
Ga naar:
Product Details & Documents
Carbon blade. Non sterile, disposable histopathology and autopsy knives.
- With easy to remove guard to protect the cutting edge: Users do not have to fix the blade to the handle
- Available with either standard PM40 blade or PM40B bull nose blade fixed in a distinctive blue handle
Documents
Specificaties
- Type:PM40, with standard blade
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.