Sample container, with screw cap
30 ml, 25 mm, 90 mm, Sterile, individually wrapped
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Straight walled containers for sample collection, storage and transport.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø uitw.:25 mm
- Verpakt:individually wrapped
- Type:Sterile
- Capaciteit:30 ml
- Hoogte:90 mm
- Seq:03