Screw Caps for Bottles
Screw caps, tamper evident, with foamed PE-seal, PP 28, wit, HDPE
Catalogus # RIXI8-9351-28-W
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Schroefdraad:PP 28
- Kleur:wit
- Omschrijving:Screw caps, tamper evident, with foamed PE-seal
- Materiaal:HDPE
- Seq:51
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.