Formalin 10%, Q Path®, buffered
Pot, 5 ml in a 20 ml plastic pot, 102 x 20 ml
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Formaline klaar om fixatief te gebruiken voor weefsel stalen. Potjes en emmers kunnen gebruikt worden als opslag.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan Formaline 10%.
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
- CAS Number:50-00-0
- Formula:CH₂O
- MDL Number:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03 g/mol
- Density:1,013 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Kamertemperatuur
- EINECS:200-001-8
Specifications
Specification Test Results
- Appearance:Colourless liquid
- Test formaldehyde:Passes test
- Density (20/4):1,012 - 1,014
- pH (20°C):6,8 - 7,2
Specifications
- Verpakking:Pot
- VPE:102 x 20 ml
- Info VPE:5 ml in a 20 ml plastic pot