Disposable bailers
Verzwaarde wegwerpballen, HDPE, 1000 ml, 40 mm, 950 mm
Catalogus # SAMP5040W-1000
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
Wegwerpbare vaten ontworpen voor bemonstering uit putten of opslagsilo's.
Packaging: Individueel verpakt.
Caution: Niet geschikt voor vloeistoffen met een hoge dichtheid.
Specificaties
- Ø:40 mm
- Capaciteit:1000 ml
- Omschrijving:Verzwaarde wegwerpballen
- Lengte:950 mm
- Materiaal:HDPE