Orders LinkContactUsLinkComponent
Roterende mengers, Loopster basic en digital
Roterende mengers, Loopster basic en digital
Rotatieschudder, Loopster digital
Catalogus # 444-1040
Leverancier:   IKA
Roterende mengers, Loopster basic en digital
Catalogus # 444-1040
Leverancier:  IKA
Roterende mengers, Loopster basic en digital
Roterende mengers, Loopster basic en digital
Rotatieschudder, Loopster digital
Price
1 060,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rotatieschudders voor vloeiend en effectief mengen; het basismodel heeft een vaste snelheid en de digitale eenheid beschikt over een traploos instelbaar toerental. Ideaal voor biologische monsters, met name bloed. Geschikt voor het scheiden en mengen van poeder- en vloeibare monsters in buisjes tot 50 ml. Eenvoudig verwisselbare opzetstukken maken snelle reiniging mogelijk in geval van gemorste monsters. Met verschillende optionele opzetstukken kunnen de machines worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen.
  • Vrij instelbare draaihoek
  • Kan worden gebruikt bij 4 tot 50 °C in een broedstoof of koelruimte
  • Eenvoudige bediening met aanraaktoetsenbord
  • Geschikt voor continugebruik
  • Timer: aftellen, instelbaar van 1 sec tot 99u 59min. (digitaal model)
  • Digitale eenheden hebben een teller: weergave van schudtijd en ook van foutcodes
Certificeringen: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 21
Bestelinformatie: Geleverd zonder toebehoren, benodigde opzetstukken moeten afzonderlijk besteld worden.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Rotatieschudder, Loopster digital
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    444-1040
  • Max. belasting:
    2 kg
  • Toerentalbereik:
    5 - 80 min⁻¹ (in stappen van 1 rpm)
  • Ingaand vermogen:
    16 W
  • Tijdschakelaar:
    1 s - 5999 min
  • Schudbeweging:
    Roterend
  • Model:
    Loopster digital
  • b×d×h:
    300×300×360 mm
  • Aflezing:
    LED met 7 segmenten toont snelheid en tijd
  • Gewicht:
    3 kg
  • Hoek:
    Instelbaar van horizontaal naar verticaal
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserveclips met Ø10 mm voor gebruik met universele schijf
    Reserveclips met Ø10 mm voor gebruik met universele schijf
    444-0856
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST - 48,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserveclips met Ø25 mm voor gebruik met universele schijf
    Reserveclips met Ø25 mm voor gebruik met universele schijf
    444-0952
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST - 48,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Universele schijf, reserveclips (apart verkrijgbaar) kunnen naar wens op de schijf worden aangebracht
    Universele schijf, reserveclips (apart verkrijgbaar) kunnen naar wens op de schijf worden aangebracht
    444-0855
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 159,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserveclips met Ø28 mm voor gebruik met universele schijf
    Reserveclips met Ø28 mm voor gebruik met universele schijf
    444-0953
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST - 48,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Buisbevestiging voor 48×1,5 ml buizen met Ø10 mm
    Buisbevestiging voor 48×1,5 ml buizen met Ø10 mm
    444-0850
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 257,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Buisbevestiging voor 24×5 ml buizen met Ø12 mm
    Buisbevestiging voor 24×5 ml buizen met Ø12 mm
    444-0851
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 184,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Buisbevestiging voor 20×15 ml buizen met Ø16 mm
    Buisbevestiging voor 20×15 ml buizen met Ø16 mm
    444-0852
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 184,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Buisbevestiging voor 12×30 ml buizen met Ø25 mm
    Buisbevestiging voor 12×30 ml buizen met Ø25 mm
    444-0853
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 184,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Buisbevestiging voor 12×50 ml buizen met Ø28 mm
    Buisbevestiging voor 12×50 ml buizen met Ø28 mm
    444-0854
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 184,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserveclips met Ø12 mm voor gebruik met universele schijf
    Reserveclips met Ø12 mm voor gebruik met universele schijf
    444-0857
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST - 48,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserveclips met Ø16 mm voor gebruik met universele schijf
    Reserveclips met Ø16 mm voor gebruik met universele schijf
    444-0951
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST - 48,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.