Roterende mengers, Loopster basic en digital
Product Details & Documents
Rotatieschudders voor vloeiend en effectief mengen; het basismodel heeft een vaste snelheid en de digitale eenheid beschikt over een traploos instelbaar toerental. Ideaal voor biologische monsters, met name bloed. Geschikt voor het scheiden en mengen van poeder- en vloeibare monsters in buisjes tot 50 ml. Eenvoudig verwisselbare opzetstukken maken snelle reiniging mogelijk in geval van gemorste monsters. Met verschillende optionele opzetstukken kunnen de machines worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen.
- Vrij instelbare draaihoek
- Kan worden gebruikt bij 4 tot 50 °C in een broedstoof of koelruimte
- Eenvoudige bediening met aanraaktoetsenbord
- Geschikt voor continugebruik
- Timer: aftellen, instelbaar van 1 sec tot 99u 59min. (digitaal model)
- Digitale eenheden hebben een teller: weergave van schudtijd en ook van foutcodes
Certifications: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 21
Ordering information: Geleverd zonder toebehoren, benodigde opzetstukken moeten afzonderlijk besteld worden.
Specifications
- Omschrijving:Rotatieschudder, Loopster basic
- Seq:01
- Cat. No.:444-1039
- Max. belasting:2 kg
- Toerentalbereik:20 min⁻¹ vast
- Ingaand vermogen:16 W
- Tijdschakelaar:Geen
- Schudbeweging:Roterend
- Model:Loopster basic
- b×d×h:300×300×360 mm
- Aflezing:Geen
- Gewicht:3,6 kg
- Hoek:Instelbaar van horizontaal naar verticaal
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 444-0856Reserveclips met Ø10 mm voor gebruik met universele schijfLog in for availability1 * 12 ST - 48,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 444-0952Reserveclips met Ø25 mm voor gebruik met universele schijfLog in for availability1 * 12 ST - 48,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 444-0855Universele schijf, reserveclips (apart verkrijgbaar) kunnen naar wens op de schijf worden aangebrachtLog in for availability1 * 1 ST - 159,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 444-0953Reserveclips met Ø28 mm voor gebruik met universele schijfLog in for availability1 * 12 ST - 48,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 444-0850Buisbevestiging voor 48×1,5 ml buizen met Ø10 mmLog in for availability1 * 1 ST - 257,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 444-0852Buisbevestiging voor 20×15 ml buizen met Ø16 mmLog in for availability1 * 1 ST - 184,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 444-0853Buisbevestiging voor 12×30 ml buizen met Ø25 mmLog in for availability1 * 1 ST - 184,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 444-0854Buisbevestiging voor 12×50 ml buizen met Ø28 mmLog in for availability1 * 1 ST - 184,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 444-0857Reserveclips met Ø12 mm voor gebruik met universele schijfLog in for availability1 * 12 ST - 48,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 444-0951Reserveclips met Ø16 mm voor gebruik met universele schijfLog in for availability1 * 12 ST - 48,00 €