Roterende menger, Trayster basic en digitaal
Product Details & Documents
Schudtoestellen met verticale rotatie voor vloeiend en effectief mengen; het basismodel heeft een vaste snelheid en de digitale eenheid beschikt over een traploos instelbaar toerental. Ideaal voor biologische monsters, met name bloed. Geschikt voor het scheiden en mengen van poeder- en vloeibare monsters in buisjes tot 50 ml. Eenvoudig verwisselbare opzetstukken maken snelle reiniging mogelijk in geval van gemorste monsters. Met verschillende opzetstukken kunnen de machines worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen.
- Kan worden gebruikt bij 4 tot 50 °C in een incubator
- Eenvoudige bediening met aanraaktoetsenbord
- Geschikt voor continugebruik
- Timer: aftellen, instelbaar van 1 s tot 99u 59 min (digitaal model)
- Digitale eenheid heeft een teller: weergave van schudtijd en foutcodes
Bestelinformatie: Geleverd zonder opzetstukken; de nodige toebehoren moeten afzonderlijk worden besteld.
Specificaties
- Omschrijving:Trayster digital roterende menger
- Seq:02
- Cat. No.:444-1038
- Max. belasting:2 kg
- Schudbeweging:Hooggeplaatst, draaiend
- Model:Trayster digitaal
- b×d×h:460×160×150 mm
- Toerental:5 - 80 min⁻¹
- Voeding:16 W
- Gewicht:1,7 kg
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Buisinzetstuk
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Buisinzetstuk
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Buisinzetstuk
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Buisinzetstuk