Orders LinkContactUsLinkComponent
Schudapparaat met wipbeweging 2D en 3D, basic en digital
Rocker 3D basic
Catalogus # 444-0817
Leverancier:   IKA
Schudapparaat met wipbeweging 2D en 3D, basic en digital
Catalogus # 444-0817
Leverancier:  IKA
Schudapparaat met wipbeweging 2D en 3D, basic en digital
Schudapparaat met wipbeweging 2D en 3D, basic en digital
Rocker 3D basic
Price
1 160,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schudders voor vloeiend mengen. 2D-modellen zorgen voor een schudbeweging en 3D-apparaten voor een driedimensionale tuimelbeweging. Basismodellen hebben een vaste schudhoek en digitale apparaten hebben een instelbare snelheid en schudhoek. Wordt gebruikt voor homogeen mengen in kolven, cultuurkolven, petrischaaltjes en buizen. 3D-schudders zijn ideaal voor het kweken van celculturen, DNA-extractie, het verdelen van cellen en het kleuren en ontkleuren van cellen. Zelfs bij wisselingen van de belasting en de spanning blijft de schudsnelheid constant. Met verschillende opzetstukken kunnen de eenheden voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt.
  • Kan worden gebruikt bij 4 tot 50 °C in een broedstoof of koelruimte
  • Eenvoudige bediening met aanraaktoetsenbord
  • Geschikt voor continugebruik
  • Timer: aftellen, instelbaar van 1 seconde tot 99 uur 59 min. (digitale modellen)
  • Digitale eenheden hebben een teller: weergave van schudtijd en foutcodes
 : Geleverd met universele antislipmat. Andere accessoires moeten afzonderlijk worden besteld.
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Rocker 3D basic
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    444-0817
  • Max. belasting:
    2 kg
  • Toerentalbereik:
    30 min⁻¹ (vast)
  • Schudbeweging:
    Tuimelbeweging
  • Model:
    Rocker 3D basic
  • b×d×h:
    280×330×165 mm
  • Gewicht:
    2,2 kg
  • Hoek:
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lade voor 14×30 ml buisjes, Ø 25 mm
    Lade voor 14×30 ml buisjes, Ø 25 mm
    444-0890
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 48,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Noppenmat
    Noppenmat
    444-0887
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 30,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Universele reservemat
    Universele reservemat
    444-0886
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 28,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lade voor 10×50 ml buisjes, Ø 28 mm
    Lade voor 10×50 ml buisjes, Ø 28 mm
    444-0891
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 48,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Opzetstuk op tweede niveau
    Opzetstuk op tweede niveau
    444-0892
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 176,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lade voor 28×5 ml buisjes, Ø 12 mm
    Lade voor 28×5 ml buisjes, Ø 12 mm
    444-0888
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 48,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lade voor 16×15 ml buisjes, Ø 16 mm
    Lade voor 16×15 ml buisjes, Ø 16 mm
    444-0889
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 48,00 €