Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gowning bench

Gowning bench

Gowning bench, L×W: 1524×406 mm, 28,4 kg
Catalogus # METOGB1660S
Leverancier:   Metro International
Gowning bench
Catalogus # METOGB1660S
Leverancier:  Metro International
Gowning bench
Gowning bench

Gowning bench, L×W: 1524×406 mm, 28,4 kg

Price
2 260,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Gowning bench in stainless steel 304.

  • Heavy-duty, solid top bench provides comfortable gowning fixture
  • Stainless steel foot plates provide floor mount or free-standing option

Documents

Specificaties
  • Omschrijving:
    Gowning bench, L×W: 1524×406 mm
  • Gewicht:
    28,4 kg
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.