Gowning bench
Gowning bench, L×W: 914×406 mm, 21,5 kg
Catalogus # METOGB1636S
Leverancier: Metro International
Ga naar:
Product Details & Documents
Gowning bench in stainless steel 304.
- Heavy-duty, solid top bench provides comfortable gowning fixture
- Stainless steel foot plates provide floor mount or free-standing option
Documents
METOGB1636S_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Omschrijving:Gowning bench, L×W: 914×406 mm
- Gewicht:21,5 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



