Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-parameter dieptesondes, MPP 930 IDS
Multi-parameter dieptesondes, MPP 930 IDS
pH/DO/conductiviteit kit, incl. driekanaalssonde, SensoLyt® 900-P, TetraCon® 925 -P, FDO® 925-P en toebehoren, MPP 930-pH/FDO®/Cond Kit, −5...50 °C, 70×500 mm, Aansluitingskabel van 1,5 m AS IDS/1.5, Dieptemetingen tot 100 m
Catalog # 665-0358
Supplier:   WTW
Multi-parameter dieptesondes, MPP 930 IDS
Catalog # 665-0358
Supplier:  WTW
Multi-parameter dieptesondes, MPP 930 IDS
Multi-parameter dieptesondes, MPP 930 IDS
pH/DO/conductiviteit kit, incl. driekanaalssonde, SensoLyt® 900-P, TetraCon® 925 -P, FDO® 925-P en toebehoren, MPP 930-pH/FDO®/Cond Kit, −5...50 °C, 70×500 mm, Aansluitingskabel van 1,5 m AS IDS/1.5, Dieptemetingen tot 100 m
Price
7 310,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze digitale dieptesondes met ingebouwde barometerdruk en temperatuurcompensatie combineren opgeloste zuurstof, pH of ORP en conductiviteitsmetingen met nauwkeurige dieptemetingen. Ze kunnen gebruikt worden met één, twee of drie IDS-elektroden. De multiparameter meter Multi 3430 of Multi 3630 IDS is vereist voor metingen.
  • Niet draaien, niet schroeven: slechts één klik nodig voor het creëren van een verbinding met het MPP IDS dat bestand is tegen druk, spanning en gegevens
  • Optionele speciale kabelhaspel met sleepcontacten voor het gelijktijdig opwinden van de kabel en het uitvoeren van metingen, ruimte voor kabels met een lengte tot 100 m
  • Met drie sensorinputs voor de gelijktijdige meting van tot drie parameters, waaronder diepte
Ordering information: Sensors on request, please contact customer service.
Delivery information: Sondes worden geleverd met ingebouwde druksensor, bescherming, gewicht en beschermkappen voor de sensor inputs en sonde output Sensoren moeten afzonderlijk besteld worden.
De kit wordt geleverd met sonde, ingebouwde druksensor, bescherming, gewicht en beschermkappen, draagtas en drie sensoren (SensoLyt®900-P, TetraCon® 925-P en FDO® 925).
Specifications
  • Aansluiting:
    Aansluitingskabel van 1,5 m AS IDS/1.5
  • Ø×L:
    70×500 mm
  • Voor:
    Dieptemetingen tot 100 m
  • Type:
    MPP 930-pH/FDO®/Cond Kit
  • Omschrijving:
    pH/DO/conductiviteit kit, incl. driekanaalssonde, SensoLyt® 900-P, TetraCon® 925 -P, FDO® 925-P en toebehoren
  • Seq:
    04
  • Temperatuur:
    −5...50 °C
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 663-1851
    A 325/K, plastic armour, with protective basket, for CellOx® 325... and TetraCon® 325...
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 354,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 665-0307
    Wapening A 925/K, met kunststof beschermkap, voor TetraCon® 925-P, SensoLyt® 900-P, SensoLyt® ORP 900-P en FDO® 925-P
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 361,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-1728
    BPI/IDS 900, gecodeerde beschermkap voor IDS-sensor input van de MPP-sonde
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 101,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-1727
    Kabelhaspel, KT MPP/SK, met sleepcontacten voor de aansluiting van een AS/IDS-x-kabel
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1 240,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-1726
    A 925-P/S, verwijderbare roestvrijstalen behuizing voor IDS-veldsensoren, inclusief beschermkap
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 595,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-1725
    A 925-P/K, verwijderbare kunststof behuizing voor IDS-veldsensoren, inclusief beschermkap
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 353,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-1724
    Een 925-P, pantser voor het beschermen van een IDS-sensor wanneer er een bewaker is (A 925/K of A 925/S)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 234,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-1723
    Reserve-elektrodehouder voor MPP 930, met titanium beugel, inbegrepen in de set
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 291,00 €