Multi-parameter dieptesondes, MPP 930 IDS
Driekanaalssonde zonder sensor, MPP 930 IDS, −5...50 °C, 70×500 mm, Aansluitingskabel van 1,5 m AS IDS/1.5, Dieptemetingen tot 100 m
665-0357
: WTW
Deze digitale dieptesondes met ingebouwde barometerdruk en temperatuurcompensatie combineren opgeloste zuurstof, pH of ORP en conductiviteitsmetingen met nauwkeurige dieptemetingen. Ze kunnen gebruikt worden met één, twee of drie IDS-elektroden. De multiparameter meter Multi 3430 of Multi 3630 IDS is vereist voor metingen.
- Niet draaien, niet schroeven: slechts één klik nodig voor het creëren van een verbinding met het MPP IDS dat bestand is tegen druk, spanning en gegevens
- Optionele speciale kabelhaspel met sleepcontacten voor het gelijktijdig opwinden van de kabel en het uitvoeren van metingen, ruimte voor kabels met een lengte tot 100 m
- Met drie sensorinputs voor de gelijktijdige meting van tot drie parameters, waaronder diepte
: Sensors on request, please contact customer service.
: Sondes worden geleverd met ingebouwde druksensor, bescherming, gewicht en beschermkappen voor de sensor inputs en sonde output Sensoren moeten afzonderlijk besteld worden.
De kit wordt geleverd met sonde, ingebouwde druksensor, bescherming, gewicht en beschermkappen, draagtas en drie sensoren (SensoLyt®900-P, TetraCon® 925-P en FDO® 925).
- Aansluiting:Aansluitingskabel van 1,5 m AS IDS/1.5
- Ø×L:70×500 mm
- Voor:Dieptemetingen tot 100 m
- Type:MPP 930 IDS
- Omschrijving:Driekanaalssonde zonder sensor
- Seq:03
- Temperatuur:−5...50 °C
Accessories
- Omschrijving
- 663-1851A 325/K, plastic armour, with protective basket, for CellOx® 325... and TetraCon® 325...1 * 1 ST - 354,00 €
- Omschrijving
- 665-0307Wapening A 925/K, met kunststof beschermkap, voor TetraCon® 925-P, SensoLyt® 900-P, SensoLyt® ORP 900-P en FDO® 925-P1 * 1 ST - 361,00 €
- Omschrijving
- 662-1728BPI/IDS 900, gecodeerde beschermkap voor IDS-sensor input van de MPP-sonde1 * 1 ST - 101,00 €
- Omschrijving
- 662-1727Kabelhaspel, KT MPP/SK, met sleepcontacten voor de aansluiting van een AS/IDS-x-kabel1 * 1 ST - 1 240,00 €
- Omschrijving
- 662-1726A 925-P/S, verwijderbare roestvrijstalen behuizing voor IDS-veldsensoren, inclusief beschermkap1 * 1 ST - 595,00 €
- Omschrijving
- 662-1725A 925-P/K, verwijderbare kunststof behuizing voor IDS-veldsensoren, inclusief beschermkap1 * 1 ST - 353,00 €
- Omschrijving
- 662-1724Een 925-P, pantser voor het beschermen van een IDS-sensor wanneer er een bewaker is (A 925/K of A 925/S)1 * 1 ST - 234,00 €
- Omschrijving
- 662-1723Reserve-elektrodehouder voor MPP 930, met titanium beugel, inbegrepen in de set1 * 1 ST - 291,00 €