Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks, BIOGEN
Spinner flasks, BIOGEN
500 ml, Centre neck 80 mm, side arm 32 mm, 2, 110×200 mm
Catalogus # WITG5.529.003
Leverancier:   witeg Labortechnik
Spinner flasks, BIOGEN
Catalogus # WITG5.529.003
Leverancier:  witeg Labortechnik
Spinner flasks, BIOGEN
Spinner flasks, BIOGEN
500 ml, Centre neck 80 mm, side arm 32 mm, 2, 110×200 mm
Price
337,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass with side arms
The fluid dynamic impeller assemblies to assure optimal lift of microcarrier beads at very low mixing speeds, the domed vessel bottom prevents microcarrier accumulations, positive-locking compression seal provides adjustable impeller assembly height, constructed of non-cytotoxic material, flasks inside surface siliconized on request.
Specificaties
  • Ø×h:
    110×200 mm
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Seq:
    03
  • Hals:
    Centre neck 80 mm, side arm 32 mm
  • Aantal zijarmen:
    2
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Screw cap, GL 100, PP, nature, with PTFE liner
    Screw cap, GL 100, PP, nature, with PTFE liner
    WITG0.175.099
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,30 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.