Orders LinkContactUsLinkComponent
Emmers
Emmers
wit, 10 L, 290 mm, 300 mm
Catalog # VITL96393
Supplier:   VITLAB
Emmers
Catalog # VITL96393
Supplier:  VITLAB
Emmers
Emmers
wit, 10 L, 290 mm, 300 mm
Price
26,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wit HDPE.
  • Goede chemische en thermische bestendigheid
  • Met graduatie per 1 liter
  • Zonder tuit
Voor industriële toepassingen en voor gebruik in laboratoria. Met handvat en goed aansluitend, transparant deksel.
Specifications
  • Capaciteit:
    10 L
  • Kleur:
    wit
  • Hoogte:
    300 mm
  • Seq:
    04
  • Ø uitw.:
    290 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 216-1505
    Lid, PP, for 10 l bucket
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 6,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 216-1504
    Lid, PP, for 5 l bucket
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 6,30 €