Emmers
wit, 5 L, 250 mm, 240 mm
Catalogus # VITL96093
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Wit HDPE.
- Goede chemische en thermische bestendigheid
- Met graduatie per 1 liter
- Zonder tuit
Voor industriële toepassingen en voor gebruik in laboratoria. Met handvat en goed aansluitend, transparant deksel.
Specificaties
- Capaciteit:5 L
- Kleur:wit
- Hoogte:240 mm
- Seq:03
- Ø uitw.:250 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Lid, PP, for 10 l bucket
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Lid, PP, for 5 l bucket
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.