Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
10×10, Cryotubes 1,2 - 2 ml, rood, 132×132×52 mm
Catalogus # RATI5150013
Leverancier:   RATIOLAB
Cryoboxes
Catalogus # RATI5150013
Leverancier:  RATIOLAB
Cryoboxes
10×10, Cryotubes 1,2 - 2 ml, rood, 132×132×52 mm
Price
66,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PC, coloured, with clear lid.
  • Temperature-resistant from −190 to 121 °C
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • By stacking corners the boxes are suitable for safe transport
With slip lid and variable grid insert.
Specificaties
  • Compartimenten:
    10×10
  • Voor:
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
  • Uitw. b×d×h:
    132×132×52 mm
  • Kleur:
    rood
  • Seq:
    05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.